Tisk…
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
549088-1G 549088-5G
SIAL549088-1GEA 5100 CZK
SIAL549088-1G SIAL549088-5G
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClFNO₂S
MW: 219,62 g/mol
MDL Number: MFCD03093760
CAS číslo: 351003-23-1
UN: 3261
ADR: 8,I