(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18305.06
A18305.14
A18305.06EA
5940
CZK
A18305.06
A18305.14
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥98%
(1-Ethoxycarbonylcyclopropyl)triphenylphosphonium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 52186-89-7
Molecular Formula: C24H24BF4O2P
Formula Weight: 462.23
Melting Point: 173-179°
Beilstein Reference: 4650673
Vzorec:
C₂₄H₂₄BF₄O₂P Bod tání: 173…179 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051879 CAS číslo: 52186-89-7 |