Tisk…
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32830.03 H32830.06
H32830.03EA 2450 CZK
H32830.03 H32830.06
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine 97%
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 97% CAS No.: 72411-52-0 Molecular Formula: C9H8FN3 Formula Weight: 177.18 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD01023677
Vzorec: C₉H₈FN₃
Bod tání: 122…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01023677
CAS číslo: 72411-52-0