Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)pyrazole, 5-Amino-3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole, 5-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
646695-1G 646695-5G
SIAL646695-1GEA 2010 CZK
SIAL646695-1G SIAL646695-5G
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine, Sigma-Aldrich®
3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec: C₉H₈ClN₃
MW: 193,64 g/mol
MDL Number: MFCD00053046
CAS číslo: 78583-81-0