Tisk…
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
CILDLM-296-0.1 CILDLM2960.25
PROOCILDLM-296-0.1EA 8720 CZK
PROOCILDLM-296-0.1 PROOCILDLM2960.25
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Vzorec: C₆HD₄NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143352
CAS číslo: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1,III