2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
CILDLM-295-0.1
CILDLM2950.25
PROOCILDLM-295-0.1EA
8720
CZK
PROOCILDLM-295-0.1
PROOCILDLM2950.25
2-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
2-Nitrophenol-[2,3,4,5-D₄]
Vzorec:
C₆HD₄NO₃ |
CAS číslo:
93951-78-1 |