Tisk…
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
M-Clarity™ quality level = MQ300
B7651-25MG B7651-5MG
SIALB7651-25MGEA 24850 CZK
SIALB7651-25MG SIALB7651-5MG
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Brefeldin A
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00083258
CAS číslo: 20350-15-6