Tisk…
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
B6542-25MG B6542-5MG
SIALB6542-25MGEA 29030 CZK
SIALB6542-25MG SIALB6542-5MG
Brefeldin A, Sigma-Aldrich®
Brefeldin A
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
MDL Number: MFCD00083258
CAS číslo: 20350-15-6