Tisk…
Brefeldin A (natural)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
297140250 297140050
ACRO297140250EA 15740 CZK
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (natural)
Brefeldin A
Vzorec: C₁₆H₂₄O₄
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12913297
CAS číslo: 20350-15-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %