Tisk…
D-(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
310816-1G 310816-250MG
SIAL310816-1GEA 8860 CZK
SIAL310816-1G SIAL310816-250MG
D-(+)-Glucose-[1-D] (98% D), Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucose-[1-D]
Vzorec: C₆H₁₁DO₆
MDL Number: MFCD00074868
CAS číslo: 106032-61-5