Tisk…
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
297046-10G 297046-1G 297046-250MG
SIAL297046-10GEA 48640 CZK
SIAL297046-10G SIAL297046-1G SIAL297046-250MG
D-(+)-Glucose-[1-¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
D-(+)-Glucose-[1-¹³C]
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MDL Number: MFCD00037545
CAS číslo: 40762-22-9