Tisk…
Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hydrocortisone acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
H4126-10G H4126-1G H4126-5G
SIALH4126-10GEA 10030 CZK
SIALH4126-10G SIALH4126-1G SIALH4126-5G
Hydrocortisone-21-acetate, Sigma-Aldrich®
Hydrocortisone-21-acetate
Vzorec: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404.51 g/mol
MDL Number: MFCD00037714
CAS číslo: 50-03-3
EINECS: 200-004-4