Tisk…
Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydrocortisone acetate
A18089.03 A18089.06
A18089.03EA 1430 CZK
A18089.03 A18089.06
Hydrocortisone-21-acetate ≥97%
Hydrocortisone-21-acetate
Purity: 97+% CAS No.: 50-03-3 Molecular Formula: C23H32O6 Formula Weight: 404.51 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 2066841 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00037714
Vzorec: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404.51 g/mol
Bod tání: ∼ 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037714
CAS číslo: 50-03-3
EINECS: 200-004-4