Tisk…
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PyBOP, ((1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)oxy)tri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V), 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate
270720050 270720250
ACRO270720050EA 4490 CZK
ACRO270720050 ACRO270720250
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP) 99%
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Vzorec: C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂
MW: 520.4 g/mol
Bod tání: 145…160 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077411
CAS číslo: 128625-52-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 160 °C (Dec)
HPLC ≥98.5 %