Tisk…
Arachidonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
10931-250MG 10931-1G
SIAL10931-250MGEA 8270 CZK
SIAL10931-250MG SIAL10931-1G
Arachidonic acid, Sigma-Aldrich®
Arachidonic acid
Vzorec: C₂₀H₃₂O₂
MDL Number: MFCD00004417
CAS číslo: 506-32-1
EINECS: 208-033-4