Tisk…
Ethyl arachidonate
Dodavatel: Cayman Chemical
10008200-100 10008200-25 10008200-50
CAYM10008200-100EA 2980 CZK
CAYM10008200-100 CAYM10008200-25 CAYM10008200-50
Ethyl arachidonate
Ethyl arachidonate
Vzorec: C₂₂H₃₆O₂
MDL Number: MFCD00038340
CAS číslo: 1808-26-0