(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, 3-Hydroxypyrrolidine, N-BOC protected
H28750.14
H28750.06
H28750.14EA
9720
CZK
H28750.14
H28750.06
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine ≥97%
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 103057-44-9
Molecular Formula: C9H17NO3
Formula Weight: 187.24
Melting Point: 60-62°
MDL No.: MFCD04038535
Vzorec:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187,24 g/mol Bod tání: 60…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038535 CAS číslo: 103057-44-9 |