Tisk…
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-butyl (3S)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (S)-tert-Butyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
634786-5G 634786-1G
SIAL634786-5GEA 9500 CZK
SIAL634786-5G SIAL634786-1G
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD01317839
CAS číslo: 101469-92-5