(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
532169-1G
532169-5G
SIAL532169-1GEA
2750
CZK
SIAL532169-1G
SIAL532169-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187.24 g/mol |
MDL Number:
MFCD01317838 CAS číslo: 109431-87-0 |