Tisk…
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-(-)-N-Boc-3-pyrrolidinol, tert-butyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, (R)-N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxypyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
532169-1G 532169-5G
SIAL532169-1GEA 2750 CZK
SIAL532169-1G SIAL532169-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.24 g/mol
MDL Number: MFCD01317838
CAS číslo: 109431-87-0