Tisk…
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H29231.06 H29231.03
H29231.06EA 6700 CZK
H29231.06 H29231.03
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 96%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Purity: 96% CAS No.: 186550-13-0 Molecular Formula: C9H18N2O2 Formula Weight: 186.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.4710 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD01861220
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Hustota: 1,022
MDL Number: MFCD01861220
CAS číslo: 186550-13-0
ADR: 8,III