Tisk…
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
634794-1G 634794-5G
SIAL634794-1GEA 4200 CZK
SIAL634794-1G SIAL634794-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
MDL Number: MFCD03419271
CAS číslo: 147081-44-5