(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
634794-1G
634794-5G
SIAL634794-1GEA
4200
CZK
SIAL634794-1G
SIAL634794-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD03419271 CAS číslo: 147081-44-5 |