Tisk…
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
644064-1G 644064-5G
SIAL644064-1GEA 6050 CZK
SIAL644064-1G SIAL644064-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
MDL Number: MFCD03419272
CAS číslo: 147081-49-0