(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-Boc-pyrrolidine, (R)-tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, (3R)-(+)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-aminopyrrolidine, (3R)-(+)-3-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine
M-Clarity™ quality level = MQ100
644064-1G
644064-5G
SIAL644064-1GEA
6050
CZK
SIAL644064-1G
SIAL644064-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ MW: 186,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD03419272 CAS číslo: 147081-49-0 |