(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 147081-49-0
Molecular Formula: C9H18N2O2
Formula Weight: 186.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(196°F)
Refractive Index: 1.4720
Boiling Point: 243-244°
Optical Rotation: +3.5° (c=1 in chloroform)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD03419272
Vzorec:
C₉H₁₈N₂O₂ Bod varu: 243…244 °C Hustota: 1,098 Bod vzplanutí: 91 °C (196 °F) |
MDL Number:
MFCD03419272 CAS číslo: 147081-49-0 ADR: 8,III |