[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04909.06
L04909.14
L04909.06EA
1050
CZK
L04909.06
L04909.14
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide ≥98%
[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+%
CAS No.: 69891-92-5
Molecular Formula: C24H26BrO2P
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 183-195°
Beilstein Reference: 4117571
Vzorec:
C₂₄H₂₆BrO₂P Bod tání: 183…195 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012000 CAS číslo: 69891-92-5 EINECS: 274-189-5 |