Tisk…
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
224000010 224000050
ACRO224000010EA 6030 CZK
ACRO224000010 ACRO224000050
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Vzorec: C₁₂O₁₂Ru₃
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011209
CAS číslo: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %