Tisk…
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
Dodavatel: IKA
4000000 4001000 4002000 4003000
444-0817EA 34840 CZK
444-0817 444-0818 444-0815 444-0816
Třepačky, Rocker 2D a 3D basic a digital
Třepačky Třepačky rotační
Třepačky pro hladká mísení, modely 2D s houpacím pohybem a jednotky 3D mají třírozměrný pohyb, základní modely mají pevně nastavený třepací úhel a digitální jednotky s nastavitelnou rychlostí a úhlem třepání. Používány pro homogenní mísení v baňce, kultivačních baňkách, Petriho miskách a zkumavkách. Třepačky 3D jsou ideální pro kultivaci buněčných kultur, extrakci DNA, rozdělení buněk a barvení a odbarvení buněk. I při kolísání zatížení a napětí zůstává rychlost třepání konstantní. Různá příslušenství umožňují široké využití v mnoha aplikacích.
  • může být použita při teplotě 4 až 50 °C v inkubátoru nebo studené místnosti
  • snadná obsluha pomocí dotykové klávesnice
  • vhodné pro nepřetržitý provoz
  • časovač: odpočítávání, nastavitelné od 1 s do 99 h 59 min (model digital)
  • model digital má počítadlo: zobrazuje čas třepání a chybový kód
Informace o dodávce: Dodáváno s univerzální protiskluzovou podložkou. Požadovaná příslušenství musí být objednána samostatně.