Tisk…
Míchačky magnetická s ohřevem, RET control-visc
Dodavatel: IKA
5030000 5020000 5020002
442-1012EA 59870 CZK
442-1012 442-1010 442-1011
Míchačky magnetická s ohřevem, RET control-visc
Míchadla Michačky magnetické s ohřevem
Bezpečnostní magnetické míchačky RET control visc s ohřevem a integrovanou váhou, která je vhodná pro provoz bez dozoru. Srozumitelný vícejazyčný displej TFT usnadňuje nastavení všech parametrů a utěsněné pouzdro zajišťuje delší životnost. Integrovaná funkce pro řízení teploty umožňuje připojení teplotní sondy, její umístění přímo do média, řízení teploty média s vysokým stupněm přesnosti. Kombinovaná plotýnka s nerezové oceli (bílé jednotky mají chemicky odolnou smaltovou desku) dosahuje teploty 340 °C, umožňuje rychlé ohřívání. Rozhraní RS232 a USB umožňuje řízení magnetické míchačky pomocí PC a dokumentaci všech testovacích parametrů. Funkce 'zámku' zabraňuje neúmyslným změnám nastavení rychlosti a teploty. Jako bezpečnostní funkce bliká symbol 'horký' při vypnutí přístroje, ale topný povrch je stále horký. Jednotka má zásuvku DIN 12878 pro připojení elektronického dotykového teploměru, pro vysokou přesnost řízení teploty a také funkci odpojení magnetu a BNC zásuvku pro pH elektrodu.
  • Nastavitelný režim řízení teploty: rychlé ohřátí a velmi přesné řízení teploty
  • dvojitý senzor pro současné řízení teploty přenosu tepla kapaliny a teploty média
  • zobrazení trendu změn viskozity a funkcí časovače a odpočítávání
  • několik režimů provozu, včetně přerušovaného provozu
  • bezpečnostní okruh nastavitelný od 50 do 370 °C
  • přesné nastavení teploty a rychlosti pomocí digitálního displeje, i když je funkce vypnutá
  • digitální zobrazení limitu bezpečné teploty a zobrazení chybového kódu pro snadné odstranění problémů
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 42
Informace o dodávce: Dodáván s teplotním senzorem PT100 a průhledným ochranným krytem.