Tisk…
Pláště laboratorní, howie, C865
Dodavatel: Portwest
C865WHRXXXL C865WHRXXL C865WHRXS C865WHRXL C865WHRS C865WHRM C865WHRL C865WHRXXS
113-6089EA 1260 CZK
113-6089 113-6088 113-6087 113-6086 113-6085 113-6084 113-6083 114-9143
Pláště laboratorní, howie, C865
Pracovní oděvy
Tyto laboratorní pláště jsou vyrobené z tkaniny Kingsmill (65% polyester, 35% bavlna) s povrchovou vodoodpudivou úpravou Texpel, která navíc omezuje znečištění.
  • stojatý límec, řadové zapínání na cvočky
  • jedna náprsní kapsa, dvě boční našité kapsy
  • pletené manžety rukávů
  • ekonomické
Gramáž: 245 g/m²