Tisk…
Centrifugy stolní, s ventilací/chlazením, Megafuge® 8/8R
Dodavatel: Thermo Scientific
75007211 50140775 75007214 50140758 50144445
521-1765EA 93760 CZK
521-1765 521-2059 521-1857 521-1890 521-2060
Centrifugy stolní, s ventilací/chlazením, Megafuge® 8/8R
Centrifugy Centrifugy stolní
Tyto odolné centrifugy jsou k dispozici ve verzích s ventilací nebo chlazením a poskytují výjimečnou kapacitu v kompaktním provedení, s inteligentním, jednoduchým rozhraním.
  • Tichý výkon poskytuje bezpečné prostředí bez stresu
  • Ovládání jedním dotykem s předem uloženými protokoly a ochranou heslem
  • Dobře viditelný podsvícený displej pro snadné čtení parametrů
  • Bezpečná, tlačítková funkce Auto-Lock™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu rotoru a volný přístup ke komoře pro pohodlné čištění
  • Možnosti těsnění biokontejnmentu, včetně certifikovaných víček ClickSeal® pro snadné ovládání jednou rukou
  • Model 8R: Výkonný chladicí systém s funkcí předchlazení
Široká řada 11 (pro Megafuge® 8) nebo dokonce 13 (pro Megafuge® 8R) dostupných rotorů poskytuje flexibilitu k podpoře jak klinických, tak výzkumných aplikací. Tyto centrifugy odpovídají nejnovějším klinickým a bezpečnostním standardům (IVD).
Informace pro objednávání: Jednotky jsou dodávány bez rotoru. Rotory, adaptéry a další příslušenství jsou k dispozici samostatně. Chcete-li získat více informací, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Avantor.