Tisk…
Kapiláry s pístem pro pipety Microman®
Dodavatel: GILSON
F148412 F148414 F148314 F148114 F148560 F148312 F148313 F148180 F148415 F148413 F148012 F148013 F148014 F148315 F148714 F148712 F148713
612-2549EA 2760 CZK
612-2549 612-2551 613-5936 612-7821 613-5940 612-7822 613-5935 613-5934 613-5939 613-5938 613-5930 613-5931 613-5932 613-5937 613-5943 613-5941 613-5942
Kapiláry s pístem pro pipety Microman®
Špičky pipetovací
Kapilární písty (CP) jsou navrženy, vyvinuty a vyrobeny tak, aby pasovaly na pipety MICROMAN®. Zaručují optimální výkon v celém rozsahu použití.
  • vyrobeno z čistého PP
  • jsou lehké a velmi tenké, takže je lze používat i ve velice úzkých a dlouhých zkumavkách
  • bezkontaktní pipetování zabrání kontaminaci vzorku a chrání uživatele ohrožením uživatele, dokonce při tvorbě aerosolů nebo žíravých výparů
  • bez obsahu barviv, kapiláry nekontaminují vzorky
  • sterilní špičky: garantováno bez bez obsahu DNA, RNA, DNázy, RNázy, ATP a pyrogenů
  • K dispozici předem smontované, ulož