Tisk…
Pyknometr dle Gay-Lussaca
Dodavatel: Kavalier
632431722023 632431722025 632431722030
VTRB632431722023EA 0 CZK
VTRB632431722023 VTRB632431722025 VTRB632431722030
Pyknometr dle Gay-Lussaca
Pyknometry
Borosilikátové sklo, SIMAX®.
  • Autoklávovatelný při 121 °C
Certifikace: Podle normy DIN 12801 a ISO 3507.