Tisk…
Pipety dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE
Dodavatel: TECHNOSKLO
632434116314 632434116516 632434116618 632434116719 632434116723 632434116725 632434116830 632434119719 632434116308 632434119618 632000101005 632434116316 1010-09 632434116721
KAVA632434116314EA 0 CZK
KAVA632434116314 KAVA632434116516 KAVA632434116618 KAVA632434116719 KAVA632434116723 KAVA632434116725 KAVA632434116830 KAVA632434119719 KAVA632434116308 KAVA632434119618 TNOS632000101005 TNOS632434116316 VTRA1010-09 TNOS632434116721
Pipety dělená, QUALICOLOR, COLOR CODE
Pipety Pipety graduované
Sodnovápenaté sklo, třída A.
  • Kalibrováno pro doručení (TD)
  • S certifikátem nebo bez
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12697, ISO 835.