Tisk…
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída B
Dodavatel: VTR Glass
632433131025 632433131030 632433131037 632000250006 632000250015 2500-18 632433131057 632433131058 632433131117
KAVA632433131025EA 0 CZK
KAVA632433131025 KAVA632433131030 KAVA632433131037 VTRA632000250006 VTRA632000250015 VTRA2500-18 TNOS632433131057 TNOS632433131058 TNOS632433131117
Pipety nedělené, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída B
Pipety Pipety nedělené
Sodnovápenaté sklo.
  • Rozšířené forma
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
Certifikace: DIN 12690, ISO 648