Tisk…
VWR® VAPOUR-Line, Autoklávy vertikální
Dodavatel: VWR Collection
481-0689EA 441690 CZK
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
VWR® VAPOUR-Line, Autoklávy vertikální
Sterilizátory Autoklávy
Autoklávy VAPOUR-Line jsou určeny pro aplikace, jako jsou kapaliny v otevřených nebo mírně uzavřených nádobách, nástroje a pevné látky, nebalená a odpadní sterilizace (neodpovídá DIN 58951).
  • komora v základní verzi vybavena sterilním filtrem pro ventilaci
  • zařízení je vybaveno regulátorem ovládaným pomocí mikroprocesoru s 10 předem naprogramovanými programy, 5 je možno upravovat, 5 je chráněno kódem
  • bezpečnostní systém uzamykání schválený TUV a tepelný zámek vyhovující normě EN DIN 61010-2-43
  • odstranění vzduchu pomocí gravitace (kromě řady M)
  • integrovaný systém pro kondenzaci odpadní páry, chlazení vody a regulaci teploty
  • vestavěný paměťový čip, na který je možné uložit až 150 cyklů (možnost zpětného tisku)
Všechny modely VAPOUR-Line 80 a 135 generují páru přímo v komoře. Topné prvky jsou umístěny pod základnou komory, takže nedochází ke kontaktu mezi nimi a přiváděnou vodou, což zaručuje dlouhou životnost topných prvků a brání jejich kontaminaci rozlitým odpadem, při rozbití láhve nebo podobných nehodách. Topné prvky jsou chráněny proti přehřátí teplotním omezovačem.
Modely VAPOUR-Line 80M a 135M jsou vybaveny účinným systémem vzduchového chlazení pro sterilizaci kapalin. To urychluje dobu chlazení v porovnání se standardními modely až o 40%.
Rozhraní RS485.
Prosím kontatujte Vaši místní kancelář VWR pro určení správného modelu/funkcí, které se hodí na Vaši aplikaci.