Tisk…
VWR®, Kombinézy s kapucí, SPP
Dodavatel: VWR Collection
113-8305EA 9250 CZK
113-8305 113-8306 113-8307 113-8308 113-8309 113-8310
VWR®, Kombinézy s kapucí, SPP
Jednorázové oděvy
Prodyšné kombinézy jsou vyrobeny z netkaného polypropylenu (SPP). Lehké vlákno, které zajišťuje ochranu v méně nebezpečných prostředích při špinavé práci.
  • Elastická kapuce
  • Zapínání na zip
  • Elastické manžety, kotníky a pas
  • Antistatické vlastnosti
Hmotnost: 50 g/m²
Colour: White
Balení: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.