Tisk…
Dvojchroman draselný solution_standardised 0.025 N aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 900 CZK
35589.AP 35589.K2
Dvojchroman draselný solution_standardised 0.025 N aqueous solution
Dvojchroman draselný
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Vzorec: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18
Bod varu: 500
Bod tání: 398
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07790