Tisk…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
277851000 277858000
277851000.EA 3580 CZK
277851000. 277858000.
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF, AcroSeal®, pure
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009835
CAS číslo: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear orange to brown Solution
Titration with HClO4 38 to 42 %