Tisk…
Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
8085.9200EA 117470 CZK
8085.9200 8085.1000
Heptan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Heptane (mixture of isomers)
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2
Bod varu: 97…98 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90.5 °C
Hustota: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dabde8793eb27ef796098b842bf18b9ced8539b8&vid=d30a8083280d1915a43f51d93c49f9b76eabd579&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling Range 94 - 99 °C