Tisk…
MOPS
Dodavatel: G Bioscienes
Synonyms: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
RC-073 RC-072
RC-073EA 11310 CZK
RC-073 RC-072
MOPS
MOPS
Vzorec: C₇H₁₅NO₄S
Bod tání: > 250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006183
CAS číslo: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288