5-Bromo-o-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
722480-10G
722480-1G
SIAL722480-10GEA
5910
CZK
SIAL722480-10G
SIAL722480-1G
5-Bromo-o-cresol, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-o-cresol
Vzorec:
C₇H₇BrO MW: 187,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD08061906 CAS číslo: 36138-76-8 |