Tisk…
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-methylphenyl)ethanone
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 1750 CZK
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 104…105 °C (0,4 mmHg)
Hustota: 1,15
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045172
CAS číslo: 37074-39-8