2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D65003-100G
D65003-25G
D65003-5G
SIALD65003-100GEA
34610
CZK
SIALD65003-100G
SIALD65003-25G
SIALD65003-5G
2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloromaleic anhydride
Vzorec:
C₄Cl₂O₃ |
MDL Number:
MFCD00005520 CAS číslo: 1122-17-4 EINECS: 214-343-0 |