Tisk…
4-Bromo-N-phenylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
657158-1G 657158-5G
SIAL657158-1GEA 1460 CZK
SIAL657158-1G SIAL657158-5G
4-Bromo-N-phenylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-N-phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,1200 g/mol
MDL Number: MFCD07779504
CAS číslo: 54446-36-5