4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
645982-1G
645982-5G
SIAL645982-1GEA
0
CZK
SIAL645982-1G
SIAL645982-5G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD02684110 CAS číslo: 99163-12-9 |