Tisk…
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
645982-1G 645982-5G
SIAL645982-1GEA 0 CZK
SIAL645982-1G SIAL645982-5G
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
MDL Number: MFCD02684110
CAS číslo: 99163-12-9