Tisk…
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03 H55462.06
H55462.03EA 4290 CZK
H55462.03 H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 99163-12-9 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD02684110
Vzorec: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684110
CAS číslo: 99163-12-9