Tisk…
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
H55498.03 H55498.06
H55498.03EA 1540 CZK
H55498.03 H55498.06
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 127406-56-8 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 50-52° MDL No.: MFCD01863537
Vzorec: C₁₂H₉NO
Bod tání: 50…52 °C
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863537
CAS číslo: 127406-56-8