4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19553.03
L19553.MD
L19553.03EA
3710
CZK
L19553.03
L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 158063-66-2
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD00082626
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Bod tání: 147…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082626 CAS číslo: 158063-66-2 |