2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
L15407.06
L15407.14
L15407.06EA
2520
CZK
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 216144-18-2
Molecular Formula: C12H14BrNO
Formula Weight: 268.16
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 8549816
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01075690
Vzorec:
C₁₂H₁₄BrNO Bod tání: 120…122 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075690 CAS číslo: 216144-18-2 UN: 3261 ADR: 8,III |