Tisk…
4'-Morpholinoacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-[4-(Morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
152900050 152900500
ACRO152900050EA 1430 CZK
ACRO152900050 ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenone 99%
4'-Morpholinoacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205.2530 g/mol
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006168
CAS číslo: 39910-98-0
EINECS: 254-698-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %